Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato y nitrato de celulosa estériles con bordes hidrófobos
Filtros de membrana para recuento de colonias y pruebas de esterilidad: nitrato de celulosa (éster de celulosa), acetato de celulosa y celulosa regenerada, con bordes hidrófobos, envasados individualmente y estériles
Brand: Sartorius 13506--50----ACN
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
Las membranas con borde hidrófobo se utilizan principalmente en el recuento de colonias y las pruebas de esterilidad de soluciones que contienen sustancias con características de antibióticos. El borde hidrófobo evita la penetración de cualquier sustancia inhibidora del crecimiento en la zona de pinza de la membrana ya que es una zona que no se puede enjuagar y la sustancia podría inhibir el crecimiento microbiano durante la incubación.
- Tasas de retención extraordinarias para microorganismos
- Las de 0,45μ m cumplen con ISO 7704
- Los de 0,2 μm están validados por BCT
- Certificado de calidad
- Envasadas estériles de manera individual
Specifications
Blanca | |
0,5 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas | |
hidrófobos | |
50 mm |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Negro | |
100/paq. |