Learn More
Sartorius Filtros de jeringa de caudal alto Minisart™: Estériles
Incluye un filtro de membrana de PES para ofrecer una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable. Los filtros de jeringa de caudal alto Sartorius Minisart™: estériles proporcionan filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza. Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.
Marca: Sartorius 16533--------GUK
172.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.37530kg
Descripción
Incluye un filtro de membrana de PES para ofrecer una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable.Los filtros de jeringa de caudal alto Sartorius Minisart™:estériles proporcionan filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza.Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.
Filtros de caudal alto para filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza. Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso con filtro de membrana de PES ofrecen una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable. Proporcionan esterilización rápida de volumen con la máxima comodidad para el usuario. Las unidades listas para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.Especificaciones
Amarillo oscuro | |
Hidrófilo | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Para filtración fiable y estéril de pequeños a medianos volúmenes | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS) | |
Luer-Slip macho | |
de 50 °C | |
28 mm |
Estéril con gamma, envasado individualmente | |
Poliestersulfona (PES) | |
0,45 μm | |
6,2 cm2 | |
0,15 mL | |
Luer Lock hembra | |
Paquete de 50 | |
Filtro de jeringa de caudal alto |