Learn More
Sartorius Filtros de jeringa de caudal alto Minisart™: Estériles
Incluye un filtro de membrana de PES para ofrecer una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable. Los filtros de jeringa de caudal alto Sartorius Minisart™: estériles proporcionan filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza. Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.
163.00€ - 204.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Hidrófilo |
---|---|
Material | Poliestersulfona (PES) |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 6,2 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Para filtración fiable y estéril de pequeños a medianos volúmenes |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Color | Estilo de salida | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Color | Estilo de salida | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10686521
|
Sartorius
16532----------K |
0,2 μm | Azul oscuro | Luer Lock macho | Estéril con ETO |
163.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10468061
|
Sartorius
16533--------GUK |
0,45 μm | Amarillo oscuro | Luer-Slip macho | Estéril con gamma, envasado individualmente |
204.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10439131
|
Sartorius
16533----------K |
0,45 μm | Amarillo oscuro | Luer-Slip macho | Estéril con ETO |
163.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10362452
|
Sartorius
16532--------GUK |
0,2 μm | Azul oscuro | Luer Lock macho | Estéril con gamma, envasado individualmente |
163.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10002261
|
Sartorius
16541----------K |
0,2 μm | Azul oscuro | Luer-Slip macho | Estéril con ETO |
185.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10796472
|
Sartorius
16553----------K |
0,1 μm | Morado | Luer Lock macho | Estéril con ETO |
204.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Incluye un filtro de membrana de PES para ofrecer una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable.Los filtros de jeringa de caudal alto Sartorius Minisart™:estériles proporcionan filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza.Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.
Filtros de caudal alto para filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza. Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso con filtro de membrana de PES ofrecen una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable. Proporcionan esterilización rápida de volumen con la máxima comodidad para el usuario. Las unidades listas para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.Especificaciones
Hidrófilo | |
Estéril | |
Para filtración fiable y estéril de pequeños a medianos volúmenes | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS) | |
Paquete de 50 | |
28 mm |
Poliestersulfona (PES) | |
6,2 cm2 | |
0,15 mL | |
Luer Lock hembra | |
Filtro de jeringa de caudal alto |