Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ Plus
Incluye un prefiltro de fibra de vidrio para los líquidos difíciles de filtrar. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ Plus son unidades de filtración de un solo uso y completas con una membrana de acetato de celulosa libre de surfactante. Elija entre tres tamaños de poro codificados por colores en opciones estériles o no estériles.
Marca: Sartorius 17829----------K
163.47 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.37350kg
Descripción
Incluye un prefiltro de fibra de vidrio para los líquidos difíciles de filtrar.Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ Plus son unidades de filtración de un solo uso y completas con una membrana de acetato de celulosa libre de surfactante.Elija entre tres tamaños de poro codificados por colores en opciones estériles o no estériles.
Para la esterilización rápida de volúmenes pequeños- Especialmente diseñado para esterilizar la filtración de líquidos difíciles de filtrar
- Contiene un prefiltro de fibra de vidrio en la parte superior de la celulosa membrana de acetato
- Las unidades están casi libres de lixiviados y extraíbles, y filtran de forma fiable sin fugas
- Disponibles en tres tamaños de malla codificados por colores. 0,2µ m (azul), 0,45µ m (amarillo) o 1,2µ m (rojo)
- Filtración tan eficaz que puede duplicar el rendimiento
- Ideal para la limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración estéril de soluciones acuosas
- Las unidades completas están listas para usar
- Unidades de filtro desechables/de un solo uso
- Entrada Luer Lock hembra con conectores macho de salida Luer Lock
- Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
- Unidades estériles (a través de óxido de etileno) y no estériles disponibles
Especificaciones
Amarillo | |
Hidrófilo | |
0,45 μm | |
5,16 cm2 | |
0,1 mL | |
Luer Lock hembra | |
4.5bar | |
Filtro de jeringa |
Sí | |
Acetato de celulosa sin surfactantes más fibra de vidrio | |
Estéril | |
Para la estilización rápida de volúmenes pequeños | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS) | |
Luer Lock macho | |
50/paq. | |
28 mm |