Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ Plus
Incluye un prefiltro de fibra de vidrio para los líquidos difíciles de filtrar. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ Plus son unidades de filtración de un solo uso y completas con una membrana de acetato de celulosa libre de surfactante. Elija entre tres tamaños de poro codificados por colores en opciones estériles o no estériles.
211.00€ - 226.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tipo de filtro | Hidrófilo |
Material | Acetato de celulosa sin surfactantes más fibra de vidrio |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 5,16 cm2 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Esterilidad | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Esterilidad | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10730792
|
Sartorius
17823----------K |
0,2 μm | Estéril | Azul |
226.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10298630
|
Sartorius
17829----------K |
0,45 μm | Estéril | Amarillo |
211.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Incluye un prefiltro de fibra de vidrio para los líquidos difíciles de filtrar.Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ Plus son unidades de filtración de un solo uso y completas con una membrana de acetato de celulosa libre de surfactante.Elija entre tres tamaños de poro codificados por colores en opciones estériles o no estériles.
Esterilización rápida de pequeños volúmenes- Diseñados especialmente para esterilizar el filtrado de líquidos difíciles de filtrar
- Contienen un prefiltro de fibra de vidrio en la parte superior de la membrana de acetato de celulosa
- Las unidades casi no contienen sustancias lixiviables y extraíbles, y filtran de manera fiable sin fugas
- Disponible en tres tamaños de poro codificados por colores: 0.2 μm (azul), 0.45 μm (amarillo) o 1.2 μm (rojo)
- Filtración tan eficaz que puede duplicar la producción
- Ideales para limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración estéril de soluciones acuosas
- Las unidades completas están listas para usar
- Unidades de filtro de un solo uso/desechables
- Entrada con conector Luer lock hembra con conectores de salida Luer lock macho
- Calidad probada y 100 % probados durante la fabricación
- Hay disponibles versiones estériles (mediante óxido de etileno) y sin esterilizar.
Especificaciones
Sí | |
Acetato de celulosa sin surfactantes más fibra de vidrio | |
5,16 cm2 | |
0,1 mL | |
Luer Lock hembra | |
4.5bar | |
Filtro de jeringa |
Hidrófilo | |
Estéril | |
Para la estilización rápida de volúmenes pequeños | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS) | |
Luer Lock macho | |
50/paq. | |
28 mm |