Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ SRP: no estériles, salida de pico pequeño
Unidades listas para usar para una ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC.
Marca: Sartorius 17558----------K
Detalles adicionales : Peso : 0.11520kg
Descripción
Unidades listas para usar para una ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen en análisis HPLC o GC
Unidades Minisart SRP con una membrana de PTFE limpia y químicamente inerte. Para disolventes como acetona, dimetilformamida y DMSO, o para medios acuosos agresivos. Minisart SRP15 con salida de pico pequeña está recomendada para la filtración de viales de cuello estrecho.
- Limpieza de muestras
- Eliminación de partículas
- Facilidad de uso
- Calidad demostrada
- 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Sí | |
PTFE | |
No estéril | |
Pico pequeño | |
Filtro de jeringa |
PTFE | |
0,2 μm | |
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC. | |
50/paq. | |
15 mm |