Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ SRP: no estériles, salida de pico pequeño
Unidades listas para usar para una ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC.
160.00€ - 975.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | PTFE |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC. |
Estilo de salida | Pico pequeño |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10483881
|
Sartorius
17558----------Q |
0,2 μm | 500/paq. |
975.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10602941
|
Sartorius
17558----------K |
0,2 μm | 50/paq. |
171.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10097880
|
Sartorius
17559----------K |
0,45 μm | 50/paq. |
160.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10770612
|
Sartorius
17559----------Q |
0,45 μm | 500/paq. |
975.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Unidades listas para usar para una ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen en análisis HPLC o GC
Filtro jeringa para HPLC• Débil tasa de extraíbles
• Sin riesgo de contaminación en HPLC y GC
• Para la ultra-purificación de disolventes y líquidos agresivos de filtración de aire y de gas
• Excelente resistencia química
• Minisart-SRP
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Pico pequeño | |
15 mm |
PTFE | |
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC. | |
Filtro de jeringa |