Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ SRP: no estériles, salida de pico pequeño
Unidades listas para usar para una ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC.
Marca: Sartorius 17559----------Q
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Unidades listas para usar para una ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen en análisis HPLC o GC
Unidades Minisart SRP con una membrana de PTFE limpia y químicamente inerte. Para disolventes como acetona, dimetilformamida y DMSO, o para medios acuosos agresivos. Minisart SRP15 con salida de pico pequeña está recomendada para la filtración de viales de cuello estrecho.
- Limpieza de muestras
- Eliminación de partículas
- Facilidad de uso
- Calidad demostrada
- 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC. | |
500/paq. | |
15 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Pico pequeño | |
Filtro de jeringa |