Learn More
Sartorius Filtros de membrana de poliamida (nailon)
Recomendados para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica. Los filtros de membrana de poliamida (nailon) Sartorius son filtros no estériles de color blanco sin rejillas. Elija entre dos tamaños de poro en cuatro diámetros. Envasados a granel para ahorrar espacio y costes.
Marca:  Sartorius 25006--47------N
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10483131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Alertas:
Their high non-specific adsorption, which can cause loss of important substances (e.g. from tissue culture solutions), limit their application. For these kind of solutions, the low adsorption membrane filters—CA and PES—are preferred.
Descripción
Descripción
Recomendado para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica.Los filtros de membrana de poliamida (nailon) Sartorius son filtros blancos no estériles sin rejillas.Elija entre dos tamaños de poro en cuatro diámetros.Embalaje a granel para ahorrar espacio y costes.
  • Hydrophilic membranes with a relatively high non-specific adsorption (BSA 100μg/cm²)
  • Chemically resistant to alkaline solutions and organic solvents
  • Ideally recommended for the following applications:
    • Highly recommended for the isolation of Legionella
    • Particle removal from aqueous solutions and solvents for analysis, such as HPLC
    • Sterile filtration of aqueous solutions and solvents
  • Available in a variety of options:
    • 0.2 and 0.45μm pore sizes
    • 13, 25, 47 and 90mm diameters
  • Can be sterilized by autoclaving at 121° or 134°C or with ethylene oxide
  • Bulk packed in boxes of 100 (boxes of 25 for 90mm filters)
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polyamide (Nylon)
0.45μm
35mL/min.
Hidrófilo
115 μm
47mm
2.3bar
Membrane Filter
Nylon
Non-sterile
Recommended for particle removing filtration of water; aqueous solutions and solvents for analytical determination.
100/paquete
Membrane Filter
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers