Learn More
Sartorius Filtros de membrana de poliamida (nailon)
Recomendados para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica. Los filtros de membrana de poliamida (nailon) Sartorius son filtros no estériles de color blanco sin rejillas. Elija entre dos tamaños de poro en cuatro diámetros. Envasados a granel para ahorrar espacio y costes.
91.90€ - 178.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Material | Poliamida (nailon) |
Para utilizar con (aplicación) | Recomendado para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica. |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Alertas:
Their high non-specific adsorption, which can cause loss of important substances (e.g. from tissue culture solutions), limit their application. For these kind of solutions, the low adsorption membrane filters—CA and PES—are preferred.
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10022381
|
Sartorius
25006--13------N |
13 mm | 0,45 μm | 35 ml/min. |
99.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10798121
|
Sartorius
25006--25------N |
25 mm | 0,45 μm | 35 ml/min. |
130.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10717242
|
Sartorius
25006--90------G |
90 mm | 0,45 μm | 35 ml/min. |
173.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10143941
|
Sartorius
25007--13------N |
13 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
99.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10493131
|
Sartorius
25007--25------N |
25 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
124.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10047940
|
Sartorius
25007--90------G |
90 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
178.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10037940
|
Sartorius
25007--47------N |
47 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
163.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12932671
|
Sartorius
25007--47------N |
47 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12942671
|
Sartorius
25006--25------N |
25 mm | 0,45 μm | 35 ml/min. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10483131
|
Sartorius
25006--47------N |
47mm | 0.45μm | 35mL/min. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Recomendado para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica.Los filtros de membrana de poliamida (nailon) Sartorius son filtros blancos no estériles sin rejillas.Elija entre dos tamaños de poro en cuatro diámetros.Embalaje a granel para ahorrar espacio y costes.
- Membranas hidrófilas con una adsorción no específica relativamente alta (BSA 100μ g/cm²)
- Químicamente resistente a soluciones alcalinas y disolventes orgánicos
- Recomendado idealmente para las siguientes aplicaciones:
- Muy recomendado para el aislamiento de Legionella
- Eliminación de partículas de soluciones acuosas y disolventes para análisis, como HPLC
- Filtración estéril de soluciones acuosas y disolventes
- Disponibles en una variedad de configuraciones.
- Tamaños de poro de 0,2 y 0,45 μm
- Diámetros de 13, 25, 47 y 90 mm
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C o 134 °C o con óxido de etileno
- Embalaje a granel en cajas de 100 (cajas de 25 para los filtros de 90 mm)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Poliamida (nailon) | |
Hidrófilo |
Blanca | |
Recomendado para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica. | |
115 μm |