Learn More
Sartorius Balanzas Semi-Micro Quintix™
GREENER_CHOICE
Ofrece cuatro intervalos de pesaje diferentes para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de pesaje de 5 dígitos.
Marca:  Sartorius QUINTIX65-1S
6650.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15681114
  • 6820.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
isoCAL (ajuste interno automático)
Pantalla táctil
Semi-Micro
Quintix 65
6/6 s
8,4 in
12,4 in
316 mm
14,8 in
Monofásico de 240 V/50 Hz/10 amp
Monofásico de 10 amperios
Class I
40 g, 60 g
0,01 mg
0,1 mg
0,02 mg, 0,04 mg
Balanza semimicro
214 mm
8,5 in
218 mm
376 mm
240 V
50 Hz
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Balanzas Semi-Micro Quintix™ > Quintix 65; capacidad: 40 g, 60 g; legibilidad: 0,01mg, 0,01mg