Learn More
Sartorius Soportes de filtración de policarbonato
Para la aclaración o la filtración estéril de un volumen de hasta 200 ml de soluciones acuosas
163.00€ - 200.00€
Especificaciones
Desechables | Reusable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Vacuum Filter Holder, Manifold System |
Material | Policarbonato |
Material (membrana) | PES hidrófilo |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10720432
|
Sartorius
16510 |
Soporte de filtración |
200.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10603772
|
Sartorius
16511 |
Parte superior de soporte del filtro |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Para la aclaración o la filtración estéril de un volumen de hasta 200 ml de soluciones acuosas
El tipo 16510 se completa con el matraz receptor y puede funcionar con subpresión y con una ligera sobrepresión (se recomienda 0,5 bares para los tiempos de parada más altos). Es, junto con una bomba manual de vacío, un sistema práctico y rentable para la filtración en el laboratorio o en el exterior para las filtraciones estériles, el portafiltro, compuesto en la entrega, está equipado con un filtro de fibra de vidrio 13400-0013 y permite una ventilación estéril para la compensación de presión con el fin de evitar la contaminación del filtrado estéril. El embudo encaja en la abertura central de la tapa y simplifica la pouringina de líquido en la parte superior. El tipo 16511 es como el 16510, pero sin matraz receptor. Se utiliza en un matraz de succión o en un colector de vacío, por ejemplo, Combisart.
Especificaciones
Reusable | |
Policarbonato | |
Estéril | |
Unidad | |
4,7 cm |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
PES hidrófilo | |
Para la aclaración o la filtración estéril de un volumen de hasta 200 ml de soluciones acuosas | |
250 mL |