Learn More
Sartorius Soportes de filtración de policarbonato
Para la aclaración o la filtración estéril de un volumen de hasta 200 ml de soluciones acuosas
Marca: Sartorius 16510
150.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Para la aclaración o la filtración estéril de un volumen de hasta 200 ml de soluciones acuosas
El tipo 16510 se completa con el matraz receptor y puede funcionar con subpresión y con una ligera sobrepresión (se recomienda 0,5 bares para los tiempos de parada más altos). Es, junto con una bomba manual de vacío, un sistema práctico y rentable para la filtración en el laboratorio o en el exterior para las filtraciones estériles, el portafiltro, compuesto en la entrega, está equipado con un filtro de fibra de vidrio 13400-0013 y permite una ventilación estéril para la compensación de presión con el fin de evitar la contaminación del filtrado estéril. El embudo encaja en la abertura central de la tapa y simplifica la pouringina de líquido en la parte superior. El tipo 16511 es como el 16510, pero sin matraz receptor. Se utiliza en un matraz de succión o en un colector de vacío, por ejemplo, Combisart.
Especificaciones
Reusable | |
Policarbonato | |
Estéril | |
Unidad | |
200 mL | |
4,7 cm |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
PES hidrófilo | |
Para la aclaración o la filtración estéril de un volumen de hasta 200 ml de soluciones acuosas | |
Soporte de filtración | |
250 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
13Minutes
49Seconds
38