Learn More
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: Junta de silicona
Junta de silicona para su uso con el sistema de pruebas de esterilidad reutilizable.
Marca: Sartorius 6980573
6.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Junta de silicona - 14-555-924- Plano
- Situada debajo de la frita
- 36/47mm
Especificaciones
Reutilizable | |
Silicona | |
Juntas de silicona | |
1,42 in | |
36 mm |
Sistema de prueba de esterilidad reutilizable | |
No estéril | |
1,85 in | |
47 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: Junta de silicona > Junta de silicona; para su uso con: Sistema de prueba de esterilidad reutilizable
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido