Learn More
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: Junta de silicona
Junta de silicona para su uso con el sistema de pruebas de esterilidad reutilizable.
7.45€ - 7.85€
Especificaciones
Desechables | Reutilizable |
---|---|
Material | Silicona |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10603582
|
Sartorius
6980124 |
Juntas de silicona |
7.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10253191
|
Sartorius
6980573 |
Juntas de silicona |
7.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Junta de silicona - 14-555-924- Plano
- Situada debajo de la frita
- 36/47mm
Especificaciones
Reutilizable | |
Silicona | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: Junta de silicona