Learn More
Sartorius 50Casets de flujo cruzado Vivaflow™
Dispositivos de flujo cruzado de laboratorio Plug and Play exclusivos, para concentrar muestras tales como virus y anticuerpos
Marca: Sartorius VF05H1
Includes: Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16
Descripción
- Dispositivo reutilizable con membrana Hydrosart™ (celulosa regenerada modificada) de baja adherencia
- Para la concentración de muestras de hasta 1 l
- El área de membrana activa por dispositivo es de 50 cm2
- Una unidad viene con todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del dispositivo con bomba de laboratorio y cabezal de bomba de tamaño 16
- Para acelerar la concentración, se pueden ejecutar dos casetes simultáneamente
- Carcasa principal acrílica y canal de flujo
- Soporte de membrana de polipropileno
- Accesorios de nylon y tubos de PVC
- Compatible con NaOH 1 M para limpieza y despirogenización
- Alta velocidad de caudal y recuperación
- L x An x Al: 100 x 24 x 100 mm
- Caudal de agua: De 200 a 400 ml/min
- Presión máxima: 45psi
- Temperatura máxima: de 60 °C
- Concentración/diafiltración de anticuerpos/proteínas recombinantes en la investigación biofarmacéutica
- Concentración de pequeños lotes de producción de proteínas con fines diagnósticos
- Concentración de virus a partir de sobrenadantes de cultivo celular o de muestras medioambientales
- Concentración de nanopartículas
Especificaciones
Acrílico | |
Concentración de virus y anticuerpos | |
Proteína, virus, nanopartículas |
5 kDa | |
Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16 | |
De 100 ml a 1 l |