Learn More
Sartorius 50Casets de flujo cruzado Vivaflow™
Dispositivos de flujo cruzado de laboratorio Plug and Play exclusivos, para concentrar muestras tales como virus y anticuerpos
337.00€ - 398.00€
Especificaciones
Material | Acrílico |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Concentración de virus y anticuerpos |
Incluye | Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16 |
Tipo de muestra | Proteína, virus, nanopartículas |
Volumen (métrico) | De 100 ml a 1 l |
Includes: Pressure indicator, flow restrictor and size 16 PVC peristaltic tubing and fittings
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15983030
|
Sartorius
VF05H4 |
100 kDa |
396.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15730258
|
Sartorius
VF05H1 |
5 kDa |
337.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15198279
|
Sartorius
VF05H2 |
30 kDa |
396.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15178279
|
Sartorius
VF05H0 |
10 kDa |
398.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dispositivo reutilizable con membrana Hydrosart™(celulosa regenerada modificada) de baja adherencia
- Para la concentración de muestras de hasta 1L.
- El área de membrana activa por dispositivo es 50de cm2
- Una unidad viene con todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del dispositivo con bomba de laboratorio y cabezal de bomba de tamaño16
- Para acelerar la concentración, se pueden ejecutar dos casetes simultáneamente
- Carcasa principal acrílica y canal de flujo
- Soporte de membrana de polipropileno
- Accesorios de nylon y tubos de PVC
- Compatible con 1M de NaOH para limpieza y despirogenización
- Alta velocidad de caudal y recuperación
- L x An x Al: 100x 24 x 100mm
- Caudal de agua: De 200 a 400 ml/min
- Presión máxima de 45sig
- Temperatura máxima: 60 ° CC
- Concentración/diafiltración de anticuerpos/proteínas recombinantes en la investigación biopharmacéutica
- Concentración de pequeños lotes de producción de proteínas con fines diagnósticos
- Concentración de virus a partir de sobrenadantes de cultivo celular o de muestras medioambientales
- Concentración de nanopartículas
Especificaciones
Acrílico | |
Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16 | |
De 100 ml a 1 l |
Concentración de virus y anticuerpos | |
Proteína, virus, nanopartículas |