Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Concentrador de vacío de alta capacidad y kits
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
Marca: Thermo Scientific™ SPD300P1-230
47124.87 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
- Para ácidos fuertes y bases utilizadas en química combinatoria
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE | |
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA | |
230 V/50 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31