Learn More
Thermo Scientific™ Sistema concentrador de vacío integrado Savant™ SpeedVac™ DNA 130
Ahorre tiempo y dinero gracias a estos kits de concentradores. Todo lo que necesita para un secado rápido y una concentración de productos pequeños volúmenes de muestra
Marca: Thermo Scientific™ DNA130-230
7203.84 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
El concentrador Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ DNA130, diseñado para una concentración rápida y eficaz de aplicaciones de ADN y ARN, es un concentrador de vacío integrado y compacto. El concentrador de vacío SpeedVac™ DNA130 permite preparar las muestras de forma sencilla y eficaz.
- Diseño compacto y de fácil uso: la unidad de sobremesa integrada más pequeña ahorra espacio en la mesa de laboratorio.
- La cámara con revestimiento de PTFE resistente a la corrosión ofrece años de servicio
- La bomba de vacío, sin aceite, incorporada, proporciona un funcionamiento libre de mantenimiento
- Incluye un rotor con capacidad para 36 tubos de 1,5 a 2,0 ml (RD36)
Características de funcionamiento:
- Rendimiento constante: el diseño garantiza tiempos de secado uniformes y resultados reproducibles
- Interfaz de fácil uso
- Tres programas definidos por el usuario que se pueden modificar y guardar
- Punto de ajuste de temperatura: ambiente, de 35 °C a 65 °C en incrementos de 5 °C.
- Ajuste del tiempo de calentamiento: de 1 min a 9 h y 59 min, y continuo
- Ajuste del tiempo de funcionamiento: de 1 min a 9 h y 59 min
- Alarma sonora para alertar al usuario cuando se completa la operación
Protección de muestras
- Secado a temperatura ambiente o con calor muy reducido para no desnaturalizar las muestras
- La bomba de diafragma sin aceite proporciona una transición suave, sin sacudidas, desde la atmósfera hasta el ajuste límite de vacío
Características de seguridad
- La cámara revestida de PTFE resulta fácil de limpiar y es resistente a los productos químicos
- La tapa con cierre y el indicador de cierre de la tapa, garantizan la seguridad del usuario durante su funcionamiento
- Mecanismo de soporte de tapa para asegurar la tapa mientras se‘abre, lo que permite al usuario tener ambas manos libres para su funcionamiento
- La unidad y la bomba están prácticamente exentas de mantenimiento
- Trampa de poste externa para neutralizar los vapores de hidróxido de amonio
- Trampas y cartuchos de productos químicos opcionales para atrapar productos químicos radiactivos para minimizar el riesgo asociado a la manipulación de vapores y productos químicos peligrosos.
Disolventes y combinaciones de disolventes:
- Agua
- Tampones de PCR (acuosos)
- Etanol y agua
- Hidróxido de amonio (precisará una trampa de poste de amoníaco y un accesorio de solución neutralizante)
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE | |
Rotor RD36 (36 tubos de 1,5-2,0 ml) | |
105 lb | |
230 V | |
Aluminio con revestimiento de PTFE | |
230 V/50 Hz | |
Schuko CEE 7-7 | |
39 kg |
Admite 36 tubos de 1,5 ml, 72 tubos de 0,5 ml y 2 placas de micropocillos | |
<10 torr (13 mbar, 1,3 KPa) | |
48 kg | |
Ambiente (de 17 °C a 32 °C) a 65 °C | |
Sistema concentrador de vacío SpeedVac DNA130 | |
6 A | |
86 lb | |
29 x 64 x 31 cm (11,5 x 25 x 12 pulg) |