Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la robustez y la reproducibilidad son fundamentales.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ASC9RT1B
21.74 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17875194
  • 21.85€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Black
No
45 shore
100 Pk.
Specification Certified
9 mm
Polypropylene
Silicona roja/PTFE marfil
SureSTART nivel 2
1 mm
AVCS Screw Cap
Screw Thread Vial
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2 >