Learn More
Brady™ Inserto de Microtag de polipropileno Scafftag
Inserts for use with the Microtag™ System.
Marca: Brady™ 806731
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Inserts for use with the Microtag™ System.
Especificaciones
Inserto Microtag | |
Polipropileno | |
Insertos para usar con el sistema Microtag™ | |
47 mm | |
20 paquete | |
0,5 mm | |
30 mm |
Blanco sobre rojo | |
Fecha de vencimiento de la próxima inspección | |
1.85 in. | |
20 Microtag Inserts | |
De−10 ° a +90 °C | |
1.18 in. |