Learn More
Brady™ Inserto de Microtag de polipropileno Scafftag
Inserts for use with the Microtag™ System.
26.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Inserto Microtag |
---|---|
Material | Polipropileno |
Texto mostrado | Fecha de vencimiento de la próxima inspección |
Para utilizar con (aplicación) | Insertos para usar con el sistema Microtag™ |
Altura (imperial) | 1.85 in. |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12913005
|
Brady™
806735 |
Negro sobre amarillo |
26.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12903005
|
Brady™
806731 |
Blanco sobre rojo |
26.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Inserts for use with the Microtag™ System.
Especificaciones
Inserto Microtag | |
Fecha de vencimiento de la próxima inspección | |
1.85 in. | |
20 Microtag Inserts | |
De−10 ° a +90 °C | |
1.18 in. |
Polipropileno | |
Insertos para usar con el sistema Microtag™ | |
47 mm | |
20 paquete | |
0,5 mm | |
30 mm |