Learn More
Brady™ Inserto de Unitag de polipropileno Scafftag
Inserts for Unitag™ System.
Marca: Brady™ 806799
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Inserts for Unitag™ System.
Especificaciones
Inserto de Unitag | |
Polipropileno | |
Fecha de vencimiento de la próxima inspección | |
20 UniTag Inserts | |
De−10 ° a +90 °C |
Negro sobre amarillo | |
41 mm | |
Insertos para sistema Unitag™ | |
20 paquete | |
0,5 mm |