Learn More
Brady™ Inserto de Unitag de polipropileno Scafftag
Inserts for Unitag™ System.
26.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Inserto de Unitag |
---|---|
Material | Polipropileno |
Diámetro (métrico) | 41 mm |
Texto mostrado | Fecha de vencimiento de la próxima inspección |
Para utilizar con (aplicación) | Insertos para sistema Unitag™ |
Código de producto | Brand | Color | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Color | Price | Quantity & Availability | |||||
12913025
|
Brady™
806799 |
Negro sobre amarillo |
26.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12993015
|
Brady™
806791 |
Blanco sobre verde |
26.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12903025
|
Brady™
806795 |
Blanco sobre rojo |
26.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Inserts for Unitag™ System.
Specifications
Inserto de Unitag | |
41 mm | |
Insertos para sistema Unitag™ | |
20 paquete | |
0,5 mm |
Polipropileno | |
Fecha de vencimiento de la próxima inspección | |
20 UniTag Inserts | |
De−10 ° a +90 °C |