Learn More
Trifluorometanosulfonato de escandio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11318548
Trifluorometanosulfonato de escandio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318548
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 11318548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040566.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate is widely used as a catalyst in hydrothiolation, selective two-electron reduction of oxygen by ferrocene derivatives and vinylogous Fridel-crafts alkylation of indoles and pyrrole in water. It is involved in the Mukaiyama aldol addition and stereochemically catalyzes the radical polymerization of acrylates. It acts as a Lewis acid catalyst and used in the synthesis of bullvalone via a stabilized sulfur ylide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144026-79-9
Fórmula molecular C3F9O9S3Sc
Peso molecular (g/mol) 492.146
Número MDL MFCD00798539
Clave InChI HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo scandium iii trifluoromethanesulfonate, scandium trifluoromethanesulfonate, scandium iii triflate, scandium triflate, sc otf 3, scandium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid scandium iii salt, scandium iii trifluoromethanesulphonate, scandium tris trifluoromethanesulfonate, scandiumtriflateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2734571
Nombre IUPAC escandio(3+);trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) trifluoromethanesulfonate
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.16
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS11K014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/06/2024 Catalog Number040566.03,040566.06,040566.MD
Número de loteP13K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2024 Catalog Number040566.03,040566.06,040566.MD
Número de loteQ18F057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/12/2023 Catalog Number040566.03,040566.06,040566.MD
Número de loteX03C025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040566.03,040566.06,040566.MD
Número de loteY24A023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040566.03,040566.06,040566.MD
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trifluorometanosulfonato de escandio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >