Learn More
Óxido de escandio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Código de producto.: 11366258
Óxido de escandio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Código de producto. 11366258
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11366258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011216.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Scandium(III) oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-08-1
Fórmula molecular O3Sc2
Peso molecular (g/mol) 137.91
Número MDL MFCD00011223
Clave InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) oxide
Punto de fusión 2485°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.91
Olor Odorless
Índice de refracción 1.964
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY14K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number011216.06,011216.03,011216.14
Número de lote10252338 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number011216.06,011216.03,011216.14
Número de lote10250963 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number011216.06,011216.03,011216.14
Número de loteW06J034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2023 Catalog Number011216.06,011216.03,011216.14
Número de loteR20C023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/05/2022 Catalog Number011216.06,011216.03,011216.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de escandio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >