Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Cortador de tubos capilares de cerámica
Cortador de tubos capilares de cerámica. Paquete de 3 obleas.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0625011
Código de producto. 15238843
  • 24.70€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Corte sin rebaba de tubos de sílice fundida
  • Reduce la probabilidad de bloqueos
  • Entrada limpia para la inyección en columna
Especificaciones
Especificaciones
Cortador de tubos capilares de cerámica
3/paq.
Tubos de sílice fundida
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Cortador de tubos capilares de cerámica > Material: Cerámica