Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk Tubes with PTFE Needle-Valve Stopcock
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03370822
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Con junta esmerilada cónica y llave de paso de válvula de aguja de PTFE
- Material: DURAN™
Especificaciones
25 mL | |
Cono NS 14/23 | |
1 |
Tubos Duran | |
Orificio de válvula de 2,5 mm |