Learn More
Eppendorf™ Abrazaderas para matraces para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™. Las abrazaderas para matraces para agitadores científicos Eppendorf™ cuentan con una construcción de una sola pieza de acero inoxidable para aumentar la resistencia y la seguridad.
Marca:  Eppendorf™ ACE-3000S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11346044
  • 105.42€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety.
  • Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds.
  • Comes complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraz Erlenmeyer de 3 l
Acero inoxidable
189 x 112 mm
Pinzas
189 mm
Certificados
Ver productos accesorios