Learn More
Eppendorf™ Abrazaderas para matraces para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™. Las abrazaderas para matraces para agitadores científicos Eppendorf™ cuentan con una construcción de una sola pieza de acero inoxidable para aumentar la resistencia y la seguridad.
22.20€ - 125.00€
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10706164
|
Eppendorf™
ACE-10S |
Matraz Erlenmeyer de 10 ml | 31 x 26 mm |
22.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10487651
|
Eppendorf™
M1190-9004 |
Matraz Erlenmeyer de 25 ml | 23 x 22 mm |
22.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11386034
|
Eppendorf™
M1190-9000 |
Matraz Erlenmeyer de 50 ml | 51 x 26 mm |
23.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11396034
|
Eppendorf™
M1190-9001 |
Matraz Erlenmeyer de 125 ml | 68 x 37 mm |
24.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11306044
|
Eppendorf™
M1190-9002 |
Matraz Erlenmeyer de 250 ml | 91 x 47 mm |
35.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11316044
|
Eppendorf™
M1190-9003 |
Matraz Erlenmeyer de 500 ml | 102 x 48 mm |
41.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11399814
|
Eppendorf™
ACSB-500S |
Frasco de medios de 500 ml | 92 x 108 mm |
116.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11326044
|
Eppendorf™
ACE-1000S |
Matraz Erlenmeyer de 1000 ml | 130 x 64 mm |
54.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11309824
|
Eppendorf™
ACSB-1000S |
Frasco de medios de 1000 ml | 108 x 150 mm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11698613
|
Eppendorf™
M1190-9005 |
Lauber Thompson de 2 l | 165 x 112 mm |
125.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11336044
|
Eppendorf™
ACE-2000S |
Matraz Erlenmeyer de 2000 ml | 158 x 72 mm |
85.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11389814
|
Eppendorf™
ACFE-2800S |
Matraz Fernbach de 2800 ml | 203 x 73 mm |
113.52€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11346044
|
Eppendorf™
ACE-3000S |
Matraz Erlenmeyer de 3 l | 189 x 112 mm |
99.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11359814
|
Eppendorf™
ACE-4000S |
Matraz Erlenmeyer de 4000 ml | 210 x 99 mm |
98.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11369814
|
Eppendorf™
ACE-5000S |
Matraz Erlenmeyer de 5 L | 222 x 145 mm |
110.42€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11379814
|
Eppendorf™
ACE-6000S |
Matraz Erlenmeyer de 6000 ml | 244 x 100 mm |
118.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Construcción de acero inoxidable
- Incluyen tornillos de montaje
- Abrazaderas de 2 ml y superior, con una faja adicional para mayor seguridad durante la agitación de matraces a altas velocidades
- Completas con los tornillos necesarios y equipadas con resortes de alambre en espiral para mayor estabilidad a altas velocidades
Especificaciones
Pinzas | |
Acero inoxidable |