Learn More
Eppendorf™ Abrazaderas para matraces para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™. Las abrazaderas para matraces para agitadores científicos Eppendorf™ cuentan con una construcción de una sola pieza de acero inoxidable para aumentar la resistencia y la seguridad.
Marca: Eppendorf™ ACE-5000S
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety.
- Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds.
- Comes complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Especificaciones
Matraz Erlenmeyer de 5 L | |
Stainless Steel | |
222 x 145 mm |
Pinzas | |
222 mm |