Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno verde Scorpio™ serie 8-352
Recubrimiento de neopreno en el revestimiento de tejido Interlock para un mejor agarre sobre materiales mojados y resbaladizos.
210.00€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Neopreno |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 |
Material del manguito | Neopreno |
Coating Material | Neopreno |
Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
Código de producto | Marca | dimSize | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimSize | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12649791
|
Ansell™
8352080 |
210.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
12639791
|
Ansell™
8352100 |
210.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
12659791
|
Ansell™
8352090 |
210.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
Descripción
- Flexible
- Acabado con textura
- 100 % a prueba de líquidos
- Revestimiento de tejido elástico y suave sin costuras en el área de trabajo
- Cómodos de llevar, amortiguan la mano, absorben la transpiración y evitan rozaduras
- Buen agarre en húmedo. Una manipulación más segura se traduce en un aumento de la productividad
- Más fáciles de manipular, menos cansancio para la mano y más fáciles de poner y quitar
- Revestimiento de neopreno
- Amplia gama de protección química
- Certificación de la FDA21 CFR 177-2600
Aplicaciones:
- Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
- Reparación y mantenimiento de equipos
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Carga y descarga de equipos de procesamiento
- Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas
- Apertura de hornos y drenaje de bombas, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de procesamiento
Especificaciones
Neopreno | |
Neopreno | |
Sí | |
8-352 | |
Algodón de punto de interbloqueo | |
72 par | |
8-352 |
ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 | |
Neopreno | |
Guantes de inmersión | |
Manopla | |
Palma totalmente recubierta | |
Productos químicos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno verde Scorpio™ serie 8-352