Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno verde Scorpio™ serie 8-352
Recubrimiento de neopreno en el revestimiento de tejido Interlock para un mejor agarre sobre materiales mojados y resbaladizos.
Marca:  Ansell™ 8352090
147.86 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12659791
  • 210.00€ / 12 pares
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Flexible
  • Acabado con textura
  • 100 % a prueba de líquidos
  • Revestimiento de tejido elástico y suave sin costuras en el área de trabajo
  • Cómodos de llevar, amortiguan la mano, absorben la transpiración y evitan rozaduras
  • Buen agarre en húmedo. Una manipulación más segura se traduce en un aumento de la productividad
  • Más fáciles de manipular, menos cansancio para la mano y más fáciles de poner y quitar
  • Revestimiento de neopreno
  • Amplia gama de protección química
  • Certificación de la FDA21 CFR 177-2600
Aplicaciones:
  • Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
  • Reparación y mantenimiento de equipos
  • Llenado, mezcla y carga de materias primas
  • Carga y descarga de equipos de procesamiento
  • Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas
  • Apertura de hornos y drenaje de bombas, válvulas o líneas y proceso BTX de craqueadores
  • Transferencia de líquidos y sólidos
  • Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de procesamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Neopreno
Neopreno
Sí
8-352
Algodón de punto de interbloqueo
72 par
8-352
ANSI, EN 388 : 3121, EN 374
Neopreno
Guantes de inmersión
Manopla
Palma totalmente recubierta
Productos químicos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno verde Scorpio™ serie 8-352 > Tamaño: 9