Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ STX
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables, lo que permite establecer nuevos estándares en el pesaje industrial y de laboratorio. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout STX ofrecen una navegación rápida y eficaz con pantalla táctil informativa a color. Ofrece varios modos de aplicación incorporados, por lo que incluso las tareas de pesaje más complejas resultan fáciles de realizar.
Marca: OHAUS™ 30253067
522.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Estructura- Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable, cubierta en uso reemplazable
Pantalla
- Pantalla táctil LCD gráfica WQVGA a todo color (4,3 pulg en diagonal), teclado QWERTY y teclado numérico para entrada rápida de datos de GLP y GMP y otros datos de aplicaciones
- La pantalla grande y resistente permite un funcionamiento sin esfuerzo a través de su estructura de menús con iconos informativos, que guía al usuario a través de cada paso de la aplicación de pesaje
Características del diseño
- El tiempo de estabilización rápido de un solo segundo aumenta la productividad
- Indicador de nivel en parte delantera
- El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos difíciles y exigentes
- Indicadores de carga insuficiente
- Indicador de batería baja y apagado automático
- Indicador de estabilidad
- Calibración: calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
- Diseño compacto para almacenamiento apilable
- La ranura de seguridad integrada evita el robo
- Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
- Función para guardar en memoria USB
- Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
- Bloqueo para transporte/almacenamiento integrado
- Nueve idiomas de uso (inglés, español, alemán, italiano, francés, polaco, húngaro, checo y turco) para simplificar el pesaje
Funcionamiento
- Adaptador de CA (incluido), pilas (no incluidas)
Comunicación
- RS232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet
Cortavientos
- Diseñado con una pieza de cubierta superior fácil de retirar
- Protege la muestra frente a influencias externas, lo que aumenta la velocidad y la repetibilidad de las mediciones
- Pesaje: Determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
- Pesaje porcentual: Mide el peso de una muestra mostrado como un porcentaje de un peso de referencia predefinido.
- Recuento de piezas: Cuenta el número de piezas en el plato mediante un peso uniforme.
- Comprobación de peso: Compara el peso de una muestra respecto a los límites definidos.
- Peso dinámico/de animales: Pesa una carga de muestras inestable y obtiene la media de los pesos durante un determinado periodo.
- Totalización: Mide pesos acumulativos de varios artículos y el total acumulativo puede superar la capacidad de la balanza.
- Determinación de densidad: determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
- Retención de visualización: mantiene manualmente el último peso estable o el primer valor de pesaje estable más alto en la pantalla.
- Pesaje de mol: mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Certifications
OIML F2 o ASTM clase 4
Compliance
- Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; Norma UL de cat. 61010-1
- Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 Clase B
Especificaciones
OIML F2 o ASTM Clase 4 | |
2,2 kg | |
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk | |
Sin protector contra corrientes de aire | |
Plástico ABS, acero inoxidable | |
Rectangular | |
1 seg. | |
2000 g, M1 | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control | |
170 mm | |
1 kg |
RS-232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o | |
0.1 g | |
Pesaje general, laboratorio, entorno industrial | |
0.1 g | |
STX2201 | |
0.1 g | |
10°C a 40°C | |
Balanza portátil de precisión | |
22,4 x 20,2 x 5,4 cm | |
140 mm | |
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu |
Videos
-
Ohaus Scout STX series of portable electronic balances
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers