Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada, para tubos para cultivos, con junta anular
Esta tapa roscada se utiliza para cerrar los tubos de cultivo con rosca (rosca no es conforme a DIN).
Marca:  DWK Life Sciences 299901204
21.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090414
  • 22.10€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo de vidrio DURAN™, nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo de vidrio sodocálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
  • Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
Especificaciones
Especificaciones
GL14
Polipropileno, TPE
100/paq.
Esterilizable en autoclave
Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido; trabajos con medios de cultivo celular en condiciones estériles dentro de armarios de bioseguridad y campanas extractoras limpias