Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Evite fugas en condiciones exigentes. Estos tapones de rosca para tubos con juntas tóricas están optimizados para el almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas.
Marca: Thermo Scientific™ 3471O
329.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Evite las fugas en condiciones exigentes con los tapones para tubos de microcentrífugas con tapón de rosca Thermo Scientific™ que incluyen juntas tóricas para un sellado seguro.Optimizados para un almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas, estos tapones de rosca no esterilizables en autoclave están disponibles en una variedad de colores y se adaptan a sus experimentos científicos.
Diseño de tapones tubos de microcentrífuga con tapón de rosca
- Los tapones de rosca con juntas tóricas impiden las fugas mediante el sellado positivo en el borde del tubo
- Los tapones de rosca con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad (el tapón de rosca con sujeción es la solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo)
- La junta tórica se fabrica con un dimonómero de etileno y propileno resistente
La mayor calidad
- Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Opciones de envasado y colores
- Colores de los tapones de rosca estándar: Azul, verde, rojo, amarillo, naranja y mixto para ayudar con la identificación visual de las muestras
- Tapón de rosca con sujeción con junta tórica: Natural
Especificaciones
No recomendado, opción estéril disponible | |
Tapón y tubo de polipropileno virgen ultra transparente, junta tórica de monómero etileno propileno dieno, Ethylene Propylene | |
500 por paquete, 10 paquetes por caja, 5000 por caja | |
Sí, baja retención y bajo nivel de unión | |
De - 80 °C a + 95 °C. Fase de vapor y Flash Freeze aceptables, no se recomienda para almacenamiento con inmersión de LN2 | |
25.000 x g |
Tapón de rosca con junta tórica, tapón estándar naranja | |
Naranja | |
No estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN, endotoxinas y pirógenos | |
Estándar: De 1.312 pulg-lb. a 2.5 pulg-lb. Métrico: De 14.12 Ncm a 28.24 Ncm | |
Sin esterilizar | |
PCR Ready |
No se recomienda la esterilización en autoclave de los microtubos con tapones de rosca.Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.