Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca (con septo)
Si desea contar con un sistema de tapones y viales cómodo, versátil y rentable, elija los viales con septo con tapón de rosca Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-13019
61.09 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11547340
  • 130.63€ / paquete de 72
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Si desea contar con un sistema de tapones y viales cómodo, versátil y rentable, elija los viales con septo con tapón de rosca Thermo Scientific™. Estos viales, fabricados con vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave y disponibles con una amplia variedad de tapones y accesorios especiales, son ideales para la recogida de muestras y pequeñas reacciones de derivatización para su uso con cromatografía de gases automatizada (GC) y cromatografía líquida (LC), así como para el almacenamiento de reactivos y patrones con un sellado completo y que permite el acceso instantáneo con jeringas. La caja robusta dividida en compartimentos con tapa abatible facilita el acceso al vial, al tapón y al septo, ofreciendo un cómodo medio de conservación de muestras. Hay disponibles viales transparentes y ámbar.
Aplicaciones
El vial transparente o en ámbar de 40 ml con disco Thermo Scientific l muestreo específico de aguas según la legislación estadounidense EPA 40 CFR (secciones 136 y 141).
Los viales transparentes y ámbar de 1,5 ml se adaptan a los muestreadores automáticos para GC y LC que utilizan viales estándar de 12 ?non-ascii? 32 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3,5 mL; transparente
15 mm
3,5 mL
Esterilizables en autoclave
45 mm
Vial con septum
Transparente
Vidrio borosilicatado
3,5 mL
Tapón de rosca
Certificado de análisis, certificado de conformidad
13-425
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.