Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca (con septo)
Si desea contar con un sistema de tapones y viales cómodo, versátil y rentable, elija los viales con septo con tapón de rosca Thermo Scientific™.
125.58€ - 149.77€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Tipo | Vial con septum |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11547340
|
Thermo Scientific™
TS-13019 |
3,5 mL |
125.58€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11557340
|
Thermo Scientific™
TS-13028 |
7 mL |
149.77€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Si desea contar con un sistema de tapones y viales cómodo, versátil y rentable, elija los viales con septo con tapón de rosca Thermo Scientific™. Estos viales, fabricados con vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave y disponibles con una amplia variedad de tapones y accesorios especiales, son ideales para la recogida de muestras y pequeñas reacciones de derivatización para su uso con cromatografía de gases automatizada (GC) y cromatografía líquida (LC), así como para el almacenamiento de reactivos y patrones con un sellado completo y que permite el acceso instantáneo con jeringas. La caja robusta dividida en compartimentos con tapa abatible facilita el acceso al vial, al tapón y al septo, ofreciendo un cómodo medio de conservación de muestras. Hay disponibles viales transparentes y ámbar.
AplicacionesEl vial transparente o en ámbar de 40 mL con disco Thermo Scientific muestreo específico de aguas según la legislación estadounidense EPA 40 CFR (secciones 136 y 141).
Los viales transparentes y ámbar de 1,5 mL se adaptan a los muestreadores automáticos para GC y LC que utilizan viales estándar de 12 × 32 mm.
Especificaciones
Vidrio borosilicatado | |
Esterilizables en autoclave | |
Tapón de rosca | |
Vial con septum |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.