Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
Marca: Labcon™ 3602-877-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para tubos de microcentrífugas SuperClear™
- Con junta elastomérica integral
- La tapa incluye una superficie de agarre suave
- Sin endotoxinas (apirógenas)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
12.7 mm | |
Blue | |
6.1 mm | |
5000/Cs. | |
Non-sterile |
Polypropylene | |
Bagged | |
500/Pk. | |
500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. | |
0.5 to 2 mL |