Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
91.20€ - 101.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 12.7 mm |
---|---|
Material | Polypropylene |
Formato | Bagged |
Altura (métrico) | 6.1 mm |
N.° por paquete | 500/Pk. |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17577906
|
Labcon™
3602-871-000-9 |
White |
91.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17507916
|
Labcon™
3602-874-000-9 |
Red |
91.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17597906
|
Labcon™
3602-873-000-9 |
Orange |
91.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17587906
|
Labcon™
3602-872-000-9 |
Yellow |
91.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17537916
|
Labcon™
3602-878-000-9 |
Verde |
91.20€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17527916
|
Labcon™
3602-877-000-9 |
Blue |
91.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17517916
|
Labcon™
3602-876-000-9 |
Morado |
91.20€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17567906
|
Labcon™
3602-870-000-9 |
Natural |
91.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17547916
|
Labcon™
3602-879-000-9 |
Surtido |
101.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For SuperClear™ microcentrifuge tubes
- With integral elastomeric seal
- Cap includes soft gripping surface
- Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
12.7 mm | |
Bagged | |
500/Pk. | |
500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. | |
0.5 to 2 mL |
Polypropylene | |
6.1 mm | |
5000/Cs. | |
Non-sterile |