Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
Marca: Labcon™ 3602-878-000-9
Descripción
- Para tubos de microcentrífugas SuperClear™
- Con junta elastomérica integral
- La tapa incluye una superficie de agarre suave
- Sin endotoxinas (apirógenas)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
12,7 mm | |
Verde | |
6,1 mm | |
5000/Paq. | |
No estéril |
Polipropileno | |
En bolsa | |
500/paq. | |
500 tapones/paquete, 10 paquetes/caja | |
De 0,5 a 2 mL |