Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
Marca:  Labcon™ 3602-870-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17567906
  • 91.20€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para tubos de microcentrífugas SuperClear™
  • Con junta elastomérica integral
  • La tapa incluye una superficie de agarre suave
  • Sin endotoxinas (apirógenas)
  • Resina de polietileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
12.7 mm
Natural
6.1 mm
5000/Cs.
Non-sterile
Polypropylene
Bagged
500/Pk.
500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
0.5 to 2 mL