Learn More
Labcon Screw Caps with O-Rings for SuperClear™ Microtubes
With ethylene propylene O-ring
Marca: Labcon 3600-873-000-9
76.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21805" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tapón para microtubos
- Con junta tórica de etileno-propileno
- Sin endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
No | |
Esterilizable en autoclave | |
Naranja | |
500/bolsa, 10 bolsas/caja | |
SuperClear™ | |
No estéril | |
Sí |
Junta tórica de etileno-propileno | |
Tapón para microtubo | |
Polietileno | |
Centrifugación | |
500/bolsa | |
Sin endotoxinas (apirógenos) | |
Microtubo |