Learn More
Labcon Screw Caps with O-Rings for SuperClear™ Microtubes
With ethylene propylene O-ring
80.35€ - 1045.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón para microtubo |
---|---|
Material de revestimiento | Junta tórica de etileno-propileno |
Preesterilizados | No |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16634102
|
Labcon
3600-870-000-9 |
Natural |
116.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16644102
|
Labcon
3600-871-000-9 |
Blanco |
85.65€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16654102
|
Labcon
3600-872-000-9 |
Amarillo |
80.35€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16664102
|
Labcon
3600-873-000-9 |
Naranja |
80.35€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16674102
|
Labcon
3600-874-000-9 |
Rojo |
105.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16684102
|
Labcon
3600-876-000-9 |
Morado |
80.35€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16694102
|
Labcon
3600-877-000-9 |
Azul |
80.35€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16604112
|
Labcon
3600-878-000-9 |
Verde |
85.65€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17577606
|
Labcon
3600-879-000-9 |
Surtido |
1045.00€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tapón para microtubos
- Con junta tórica de etileno-propileno
- Sin endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tapón para microtubo | |
No | |
Esterilizable en autoclave | |
Centrifugación | |
500/bolsa | |
Sin endotoxinas (apirógenos) | |
Sí |
Junta tórica de etileno-propileno | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Polietileno | |
500/bolsa, 10 bolsas/caja | |
SuperClear™ | |
No estéril |