Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca 15-425 de vidrio transparente
Con fines de almacenamiento
Marca: Fisherbrand™
25.40 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.96750kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de 1.ª clase hidrolítica
- Transparente
- Fondo plano
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Almacenamiento | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
11 ml | |
66 mm | |
ND15 |
18,5 mm | |
12 ml | |
Rosca | |
800 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
No |