Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca, rosca de 18 a 400, vidrio, transparente
39.09 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con vidrio de 1.ª clase hidrolítica
- Transparente
- Fondo plano
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Almacenamiento | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
16 mL | |
71 mm | |
ND18 |
20,6 mm | |
< 17,4/ml | |
Rosca | |
800 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
No |
Título del producto
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca, rosca de 18 a 400, vidrio, transparente > 16 ml, 71 mm de altura
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido