Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca, rosca de 18 a 400, vidrio, transparente
Con fines de almacenamiento
40.80€ - 47.05€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
Estilo de cuello | Rosca |
Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12990951
|
Fisherbrand™
|
< 21,2/ml |
47.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10023672
|
Fisherbrand™
|
< 17,4/ml |
40.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricación con vidrio de primera clase hidrolítica
- Transparente
- Fondo plano
Especificaciones
Transparente | |
Almacenamiento | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
Fondo plano | |
ND18 |
Vidrio | |
Rosca | |
800 μl | |
100 | |
No |