Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca, rosca de 18 a 400, vidrio, transparente
40.77 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con vidrio de 1.ª clase hidrolítica
- Transparente
- Fondo plano
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Almacenamiento | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
20 ml | |
75,5 mm | |
ND18 |
23 mm | |
< 21,2/ml | |
Rosca | |
800 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
No |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
44Hours
9Minutes
8Seconds
45 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
14Hours
9Minutes
8Seconds
45
Título del producto
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca, rosca de 18 a 400, vidrio, transparente > 20 ml, 75,5 mm de altura
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido