Learn More
Tocris Bioscience™ SEA 0400
Potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor.
Marca:  Tocris Bioscience™ 6164/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18779016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
SEA 0400 is a potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor. Inhibits NCX activity in rat astrocytes, microglia and cultured neurons, canine cardiac sarcolemmal vesicles and rat cardiomyocytes (IC50 values are 5 and 8.3, 33, 90 and 92 nM, respectively). Reduces infarct volumes and exhibits protective effects against myocardial ischemia in rats.
Especificaciones
Especificaciones
Inhibidor
223104-29-8
371.38g/mol
Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitors
Na+/Ca2+ Exchanger
C21H19F2NO3
Almacenar a –20°C
50 mg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación