Learn More
Tocris Bioscience™ SEA 0400
Potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor.
258.00€ - 942.00€
Especificaciones
Tipo de producto Inhibidor
Proteínas objetivo Na+/Ca2+ Exchanger
CAS 223104-29-8
Fórmula molecular C21H19F2NO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.38g/mol
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18725806
Ver documentos
Tocris Bioscience™
6164/10
10 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
18779016
Ver documentos
Tocris Bioscience™
6164/50
50 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor. Inhibits NCX activity in rat astrocytes, microglia and cultured neurons, canine cardiac sarcolemmal vesicles and rat cardiomyocytes (IC50 values are 5 and 8.3, 33, 90 and 92 nM, respectively). Reduces infarct volumes and exhibits protective effects against myocardial ischemia in rats.
Especificaciones
Especificaciones
Inhibidor
223104-29-8
371.38g/mol
Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitors
Na+/Ca2+ Exchanger
C21H19F2NO3
Almacenar a –20°C
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación